Sand, TECHNICAL, industrial, washed

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Silicium(IV)oxid, Siliciumdioxid

27461.298EA 59.8 EUR
27461.298 27461.360 27461.460
Sand, TECHNICAL, industrial, washed
Sand
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02100519
CAS-Nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

In Säure lösliche Anteile Max. 1%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR