Lacmoid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
Resorcinol Blue
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
274720-10G
274720-25G
274720-10GEA
122
EUR
274720-10G
274720-25G
Lacmoid, Sigma-Aldrich®
Lacmoid
Lagertemperatur:
Room Temperature |
MDL:
MFCD00152579 CAS-Nummer: 42249-61-6 |