Saffran, Pulver, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
27481.105EA 118 EUR
27481.105
Saffran, Pulver, TECHNICAL
Saffran
CAS-Nummer: 84604-17-1
EINECS: 283-295-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht