Kieselgel, GPR RECTAPUR® 0,2 - 2,0 mm
Lieferant: VWR Chemicals
27616.292EA
36
EUR
27616.292
27616.360
Kieselgel, GPR RECTAPUR® 0,2 - 2,0 mm
Silica gel
Feuchtigkeitsabsorbtionsmittel, neutral, zerfließt nicht, nicht korrosiv, regenerierbar durch Erhitzen bei etwa 150 °C.
- Can be reactivated without significantly impairing the efficiency
- Very economical
- Easy to dispose
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: > 1600 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Moisture loss | ≤2,0% |
Adsorption capacity (H₂O; 40% RH) | ≥20,0% |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...