Kieselgel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm

Lieferant: VWR Chemicals

27623.460EA 1510 EUR
27623.460
Kieselgel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

pH (20°C; 10 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (150°C) Max. 12 %
Particle size d10 25 to 45 µm
Particle size d50 50 to 70 µm
Particle size d90 90 to 115 µm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR