Natriumalginat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Algin Natriumsalz, Alginsäure Natriumsalz
27660.296EA
590
EUR
27660.296
Natriumalginat, TECHNICAL
Natriumalginat
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081310 CAS-Nummer: 9005-38-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...