di-Natriumtetraborat, wasserfrei ≥98%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

27716.290EA 123 EUR
27716.290 27716.368
di-Natriumtetraborat, wasserfrei ≥98%, GPR RECTAPUR®
di-Natriumtetraborat
Formel: Na₂B₄O₇
Siedepunkt: 1575 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 742 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081185
CAS-Nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Wasser Max. 1.0%
Sulphat (SO4) Max. 150 ppm
Fe (Eisen) Max. 40 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR