Methylviolett, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Fleisher's Indicator Solution
277339-1L
277339-1LEA 116 EUR
277339-1L
Methylviolett, Sigma-Aldrich®
Methylviolett
Methyl Purple,in H2O (Methyl Purple indicator solution)
Formel: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Molecular Weight: 1391,41 g/mol
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,001 g/mL (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070843
CAS-Nummer: 1340-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ad0e098bddc2644d8ccc4b06bd1bab2762b76b&vid=11601253f6eeea7806e4d67dd44ed154aa58e905&prid=web&clid=SAPDAM