Natriumbromid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
27742.290EA 147 EUR
27742.290
Natriumbromid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumbromid
Formel: NaBr
Siedepunkt: 1396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 753 °C
Dichte: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
REACH: 01-2119490106-41
Merck Index: 13,08666