Natriumhydrogencarbonat ≥98%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

27780.291EA 28 EUR
27780.291 27780.360
Natriumhydrogencarbonat ≥98%, TECHNICAL
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR