Natriumbis(trimethylsilyl)amid 2 M in THF, AcroSeal®, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Natriumsalz, N-Natriohexamethyldisilazan, HMDS-Na
277851000
277858000
277851000.EA
97.2
EUR
277851000.
277858000.
Natriumbis(trimethylsilyl)amid 2 M in THF, AcroSeal®, rein
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
Formel:
C₆H₁₈NNaSi₂ Molecular Weight: 183.38 g/mol Flammpunkt: –21 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009835 CAS-Nummer: 1070-89-9 EINECS: 213-983-8 UN: 2924 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear orange to brown Solution |
Titration with HClO4 | 38 to 42 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...