Natriumbis(trimethylsilyl)amid 2 M in THF, AcroSeal®, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Natriumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Natriumsalz, N-Natriohexamethyldisilazan, HMDS-Na

277851000 277858000
277851000.EA 97.2 EUR
277851000. 277858000.
Natriumbis(trimethylsilyl)amid 2 M in THF, AcroSeal®, rein
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈NNaSi₂
Molecular Weight: 183.38 g/mol
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009835
CAS-Nummer: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear orange to brown Solution
Titration with HClO4 38 to 42 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR