Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat 97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
277878-5G
277878-5GEA 453 EUR
277878-5G
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat 97%, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat
Formel: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Molecular Weight: 222.03 g/mol
Schmelzpunkt: 230...233 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00010431
CAS-Nummer: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cc2e8b01311be29c777bd50b5b813d1a5838594&vid=6cc2e8b01311be29c777bd50b5b813d1a5838594&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Faint Brown to Dark Brown
Appearance (Form) Powder or Crystal or Chunk(s)
Infrared spectrum Conforms to Structure
Titration by AgNO3 96.5 - 103.5 %
Purity (HPLC) ≥96.5 %