Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Natriumglutamat Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat
27872.298EA 218 EUR
27872.298
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat ≥99%, TECHNICAL
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Formel: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Molecular Weight: 187,13 g/mol
Schmelzpunkt: 225…240 °C
Flammpunkt: >225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150138
CAS-Nummer: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %