Natriummetaphosphat, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

27880.296EA 34.1 EUR
27880.296
Natriummetaphosphat, TECHNICAL
Sodium metaphosphate
Formel: NaPO₃
Schmelzpunkt: 625 °C
Dichte: 2,54 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 10361-03-2
EINECS: 233-782-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

di-Phosphorus pentoxide Min. 60 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR