Natriumthiosulfat Pentahydrat 99, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Fixiersalz
27909.296EA
52.5
EUR
27909.296
27909.365
27909.460
Natriumthiosulfat Pentahydrat 99, GPR RECTAPUR®
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel:
Na₂S₂O₃.5H₂O Molecular Weight: 248.19 g/mol Schmelzpunkt: 48 Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149186 CAS-Nummer: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |