Natriumthiosulfat Pentahydrat 99, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Fixiersalz

27909.296EA 52.5 EUR
27909.296 27909.365 27909.460
Natriumthiosulfat Pentahydrat 99, GPR RECTAPUR®
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Molecular Weight: 248.19 g/mol
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR