Natriummetabisulfit ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumpyrosulfit, Pyrosulfit, Natriumdisulfit, di-Natriumdisulfit, Disulfit
27920.295EA
55.7
EUR
27920.295
27920.460
Natriummetabisulfit ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriummetabisulfit
Formel:
Na₂S₂O₅ Molecular Weight: 190.11 g/mol Schmelzpunkt: 150 Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167602 CAS-Nummer: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 REACH: 01-2119531326-45 Merck Index: 12,08784 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.5 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 10 ppm |