DL-Natriumlactat 60% in wässriger Lösung, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: (±)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, DL-Milchsäure Natriumsalz, (±)-Milchsäure Natriumsalz
27925.292EA 240 EUR
27925.292
DL-Natriumlactat 60% in wässriger Lösung, gereinigt
DL-Natriumlactat
Formel: H₃CCH(OH)COONa
Molecular Weight: 112,06 g/mol
Dichte: 1,27…1.32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065400
CAS-Nummer: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 59,0-61,5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm