Natriummolybdat(VI) Dihydrat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Molybdsäure Natriumsalz Dihydrat, di-Natriummolybdat Dihydrat, Natriummolybdänoxid Dihydrat
27937.236EA 197 EUR
27937.236 27937.290
Natriummolybdat(VI) Dihydrat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Molecular Weight: 241.95 g/mol
Schmelzpunkt: 687
Dichte: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149170
CAS-Nummer: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 7 - 10
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm