di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP) ≥98% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
27963.101EA 151 EUR
27963.101
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP) ≥98% analytisches Reagens
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00066288
CAS-Nummer: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
4-Nitrophenol Max. 0.2 %
Water Max. 30 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm