Nitroprussid-Natrium Dihydrat 99,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dinatriumpentacyanonitrosylferrat(III) Dihydrat, Natriumnitrosopentacyanoferrat(III) Dihydrat, di-Natriumnitrosylpentacyanoferrat(III) Dihydrat, Natriumnitroprussiat Dihydrat, di-Natriumpentacyanonitrosylferrat(III) Dihydrat
27966.180EA
126
EUR
27966.180
Nitroprussid-Natrium Dihydrat 99,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Nitroprussid-Natrium Dihydrat
Formel:
Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O Molecular Weight: 297,95 g/mol Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149192 CAS-Nummer: 13755-38-9 EINECS: 238-373-9 UN: 1588 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,08722 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 102.0 % |
Hexacyanoferrate (II) (as Fe(CN)6) | Max. 0.02 % |
Hexacyanoferrate (III) (as Fe(CN)6) | Max. 0.02 % |
Insolubility in methanol | Max. 0.5 % |
Insoluble matter | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |