di-Natriumoxalat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
27977.267EA 154 EUR
27977.267
di-Natriumoxalat ≥99%, GPR RECTAPUR®
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Schmelzpunkt: 250…270 °C
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm