Natriumperiodat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

27985.185EA 123 EUR
27985.185 27985.290 27985.230
Natriumperiodat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175 °C
Dichte: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.0 %
Assay (dried basis) 99.8-100.3 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR