Natriumperiodat ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

27986.235EA 84.9 EUR
27986.235 27986.460 27986.290
Natriumperiodat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175 °C
Dichte: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR