Säulen, PD SpinTrap™ G-25
Lieferant: Cytiva
28-9180-04
28-9180-04EA 333 EUR
28-9180-04
Säulen, PD SpinTrap™ G-25
Chromatographiesäulen
PD SpinTrap G-25 ist eine Einwegsäule zur Reinigung großer Biomoleküle.
  • Hohe Ausbeute (70 bis 90 %, abhängig von den Biomolekülen)
  • Ideal für Entsalzung, Pufferaustausch, und Entfernung von niedermolekularen Verbindungen
  • Hohe Entsalzungskapazität (>85 %); vorgepackt mit ~600 µl Sephadex™ G-25 Medium
  • Probenvorbereitung im Bereich von 100 bis 180 µl ohne Probenverdünnung
  • Für die Verwendung mit Standard-Mikrozentrifugen Filtern
PD SpinTrap G-25 ist eine Mikrospinsäule zum Einmalgebrauch, die für die Entsalzung und den Pufferaustausch biologischer Proben mit einer Standardmikrozentrifuge konzipiert ist. Die Säule ist mit ca. 600 µl Sephadex G-25-Harz vorgepackt und das Säulenmaterial besteht aus biokompatiblem Polypropylen.
Lieferumfang: Instructions supplied with the columns.