illustra™ triplePrep Kit
Lieferant: Cytiva
28-9425-44
28-9425-44EA 634 EUR
28-9425-44
illustra™ triplePrep Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das illustra™ triplePrep Kit ist für die schnelle Isolierung und Aufreinigung mit hoher Ausbeute von genomischer DNA (gDNA), Gesamt-RNA, und denaturierten Gesamt-Proteinen aus ungeteiltem tierischen Gewebe und Säugerzellen konzipiert. Der optimierte Arbeitsablauf reduziert die Anzahl der Schritte, wodurch alle drei Analyten in weniger als 1 Stunde vorbereitet werden können.
  • High-quality genomic DNA with a greater proportion of higher molecular weight DNA and less shearing
  • Demonstrated application to various types of whole blood including human, horse, rabbit, rat, and mouse
  • Increased ease of use with reduced pipetting volume changes, one centrifugation setting, and color-coded kit components
  • Verified in several downstream applications including real-time PCR, endpoint PCR, multiplex PCR, and restriction enzyme digests
The purification process involves minimal shearing resulting in the production of 5 to 10 μg of good quality, intact genomic DNA from a 200 μl sample. Input sample volumes can vary from 50 μl to 1 ml. The method uses a simple genomic DNA purification protocol that uses chaotropic agents to extract DNA from blood cells, denature protein components, and promote the selective binding of DNA to a column-based, novel silica membrane. The elution volume can be modified as necessary to obtain the appropriate genomic DNA concentration for most downstream molecular biological applications.
Bestellinformation: Kit contains lysis buffer type 15 (75 ml), wash buffer type 6 (12 ml), elution buffer type 5 (12 ml), elution buffer type 9 (7,5 ml), protein precipitation buffer type 1 (2×17,5 m)l, one vial DNase I, DNase reaction buffer type 1 (1,4 ml), illustra Mini columns (50X DNA), illustra Mini columns (50X RNA), collection tubes (200) and an instruction booklet.
Lieferumfang: Kit contains illustra blood genomicPrep spin columns prepacked with a novel silica membrane, lyophilised proteinase K powder, lysis solution, wash and elution buffers, microcentrifuge collection tubes, a full protocol booklet, and a detachable, quick reference protocol card.
Bitte beachten Ausbeute und Reinheitsgrade von gDNA, Gesamt-RNA und denaturierten Gesamt-Proteinen können je nach Benutzer variieren und hängen von der Art und dem Zustand der zugegebenen Probe ab.