Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat ≥98,0%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Dihydrat

28011.291EA 36.7 EUR
28011.291 28011.360 28011.260 28011.460
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
Siedepunkt: < 650 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR