EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 98,0-100,5%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

280214SEA 69.4 EUR
280214S 28021CA
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 98,0-100,5%, GPR RECTAPUR®
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.5 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR