EDTA Eisen(III)mononatriumsalz

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Natriumferedetat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Eisen(III)natriumsalz, Eisen(III)natriumethylendiamintetraacetat, Natrium-Eisen(III)-EDTA, Edetinsäure Eisen(III)natriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Eisen(III)natriumsalz, Eisen(III)-Natrium-edetat, Ethylendiamintetraessigsäure Eisen(III)natriumsalz

280233VEA 103 EUR
280233V
EDTA Eisen(III)mononatriumsalz
EDTA Eisen(III)mononatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Molecular Weight: 367.05 g/mol
Schmelzpunkt: 80
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078215
CAS-Nummer: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 12,04076

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (EDTA) 66 - 71 %
Assay (calculated as Fe(III)) 12.5 - 14.0 %
Insolubility in water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR