tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: TSPP, Natriumpyrophosphat tetrabasisch Decahydrat, tetra-Natriumpyrophosphat Decahydrat, Natriumdiphosphat Decahydrat, Natriumpyrophosphat Decahydrat
28053.295EA 87 EUR
28053.295
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
Formel: Na₄P₂O₇·10H₂O
Molecular Weight: 446,06 g/mol
Schmelzpunkt: 990 °C
Dichte: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149200
CAS-Nummer: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm