Natriumsalicylat 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Salicylsäure Natriumsalz
28065.230EA 63.2 EUR
28065.230
Natriumsalicylat 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Natriumsalicylat
Formel: HOC₆H₄COONa
Molecular Weight: 160.10 g/mol
Schmelzpunkt: 200
Dichte: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm