Natriumsalicylat 99,5, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Salicylsäure Natriumsalz

28068.296EA 148 EUR
28068.296 28068.460
Natriumsalicylat 99,5, GPR RECTAPUR®
Natriumsalicylat
Formel: HOC₆H₄COONa
Molecular Weight: 160.10 g/mol
Schmelzpunkt: 200
Dichte: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (110°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.06 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR