di-Natriummetasilicat Pentahydrat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Natriummetasilicat Pentahydrat
28092.290EA 47.6 EUR
28092.290
di-Natriummetasilicat Pentahydrat, TECHNICAL
di-Natriummetasilicat Pentahydrat
Formel: Na₂SiO₃·5H₂O
Molecular Weight: 212,14 g/mol
Schmelzpunkt: 72,2 °C
Dichte: 1,749 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149176
CAS-Nummer: 10213-79-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08716
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht