Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt

28104.292EA 23.5 EUR
28104.292 28104.361 28104.460
Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molecular Weight: 142.04 g/mol
Siedepunkt: 1429
Schmelzpunkt: 888
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR