Natriumsulfat 99, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
28111.296EA 55.8 EUR
28111.296 28111.365 28111.260
Natriumsulfat 99, GPR RECTAPUR®
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molecular Weight: 142.04 g/mol
Siedepunkt: 1429
Schmelzpunkt: 888
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 20 ppm
Fe (Eisen) Max. 20 ppm
Natriumchlorid Max. 0,25 %