Iodtrichlorid (Wijs Reagenz) für die Iodzahlbestimmung, rückführbar auf NIST-Standardreferenzmaterial (SRM)

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

2812.0500EA 64.4 EUR
2812.0500 2812.1000
Iodtrichlorid (Wijs Reagenz) für die Iodzahlbestimmung, rückführbar auf NIST-Standardreferenzmaterial (SRM)
Iodtrichlorid (Wijs Reagenz)
Formel: ICl₃
Schmelzpunkt: 63 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036291
CAS-Nummer: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Concentration 0.0994 - 0.1006 mol/l
Form Liquid
NIST traceable Confirmed


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR