1-Octansulfonsäure Natriumsalz ≥98,0% für die HPLC, für die Ionenpaar-Chromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
2818-05EA 210.06 EUR
2818-05
1-Octansulfonsäure Natriumsalz ≥98,0% für die HPLC, für die Ionenpaar-Chromatographie, J.T.Baker®
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₈H₁₇NaO₃S
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007544
CAS-Nummer: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (as C₈H₁₇SO₃Na) (by acidimetry) ≥98.0 %
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm ≤0.060
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm ≤0.080
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm ≤0.200
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs