Natriumtetraphenylborat ≥99,5% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
28187.138EA 210 EUR
28187.138
Natriumtetraphenylborat ≥99,5% analytisches Reagens
Sodium tetraphenylborate
Formel: (C₆H₅)₄BNa
Schmelzpunkt: > 400 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011494
CAS-Nummer: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08765
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Loss on drying (100°C) Max. 0.5 %