Natriumhydroxid 30% (w/w) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

28222.290EA 38.3 EUR
28222.290 28222.368 28222.448
Natriumhydroxid 30% (w/w) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9-10 °C
Dichte: 1,33 g/ml
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 29 %
Density (20/4) 1.317 - 1.340
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR