Methylenblau Hydrat ≥95% (Trockenmasse), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid Hydrat, Methylthioniniumchlorid Hydrat, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
28514-100G
28514-1KG
28514-100GEA
68.9
EUR
28514-100G
28514-1KG
Methylenblau Hydrat ≥95% (Trockenmasse), Sigma-Aldrich®
Methylenblau Hydrat
Formel:
C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O Molecular Weight: 319.86 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00150006 CAS-Nummer: 122965-43-9 EINECS: 200-515-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Titration | ≥95% |
Titration (method) | Argentometric after oxygen combustion, calculated to the dried substance |
Solubility | Insoluble in ethanol ≤1% |
Loss on drying | ≤ 22% (105 c) |