Eosin B 1 g/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
2853-100ML
2853-100MLEA 103 EUR
2853-100ML
Eosin B 1 g/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Eosin B
Formel: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
MDL: MFCD00005041
CAS-Nummer: 548-24-3
EINECS: 208-943-1