Tetramethylammoniumhydroxid 5% in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
28561.187EA
0
EUR
28561.187
Tetramethylammoniumhydroxid 5% in wässriger Lösung
Tetramethylammonium hydroxide
Formel:
C₄H₁₃NO Molecular Weight: 91,15 g/mol Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008280 CAS-Nummer: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 5 % |