Stärke, löslich, AnalaR NORMAPUR® zur Analyse, analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Amylodextrin, Vitex® Iodindikator

28610.291EA 387 EUR
28610.291 28610.187 28610.234
Stärke, löslich, AnalaR NORMAPUR® zur Analyse, analytisches Reagens
Stärke, löslich

Indikator für die Iodometrie

Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting point 129 - 133 °C
Suited for iodine reagent Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR