Titan(III)chlorid 15% in Salzsäure 10%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
28660.236EA 68.1 EUR
28660.236 28660.293
Titan(III)chlorid 15% in Salzsäure 10%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011266
CAS-Nummer: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay
Learn more