o-Tolidin 0,1% 1.6 M Salzsäurelösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 3,3'-Dimethylbenzidin, 4,4′-Di-o-toluidin, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl, Diaminoditolyl, 3,3′-Dimethylbiphenyl-4,4′-diamin, p,p′-Diamino-m,m′-dimethyldiphenyl, 4,4'-Bi-o-toluidin
28672.294EA 164 EUR
28672.294
o-Tolidin 0,1% 1.6 M Salzsäurelösung
o-Tolidin
Zur Bestimmung des Sauerstoffs oder des freien Chlors.
Formel: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
Molecular Weight: 212,29 g/mol
MDL: MFCD00014773
CAS-Nummer: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht