D(+)-Trehalose Dihydrat ≥98% für die Biochemie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
28719.290EA
583
EUR
28719.290
D(+)-Trehalose Dihydrat ≥98% für die Biochemie
D(+)-Trehalose Dihydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O Molecular Weight: 378,33 g/mol Schmelzpunkt: 97…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00071594 CAS-Nummer: 6138-23-4 EINECS: 202-739-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.1 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 5 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 5 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 5 ppm |