Isohexan (Isomerengemisch), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
287206AEA 88.2 EUR
287206A
Isohexan (Isomerengemisch), GPR RECTAPUR®
Isohexan (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄
Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: −154 °C
Dichte: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: −33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009406
CAS-Nummer: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
n-Hexane Max. 5 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Total S (Sulphur) Max. 50 ppm