Triethanolamin (Trolamin, TEA) ≥95%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
28743.290EA 54.8 EUR
28743.290
Triethanolamin (Trolamin, TEA) ≥95%, TECHNICAL
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel: C₆H₁₅NO₃
Siedepunkt: 335,4 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002855
CAS-Nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 95 %