Triethanolamin (Trolamin, TEA) ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
28744.293EA
86.3
EUR
28744.293
28744.362
Triethanolamin (Trolamin, TEA) ≥97%, GPR RECTAPUR®
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel:
C₆H₁₅NO₃ Siedepunkt: 335,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 21,6 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 179 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002855 CAS-Nummer: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Merck Index: 13,09739 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |
Density (20/4) | 1.120 - 1.130 |
Water | Max. 0.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...